Learn More
2-Méthylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081726
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11439413
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11821.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methylresorcinol is used in the preparation of aromatic benziporphyrins, tripyrrane analogs and C-5-bromo-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinarene. Further, it is employed in oxidative and non-oxidative hair dye formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylrésorcinol est utilisé dans la préparation de benziporphyrines aromatiques, d’analogues de tripyrrane et de C-5-bromo-2-hydroxyphénylcalix[4]-2-méthylrésorcinarène. De plus, il est utilisé dans les compositions de colorants capillaires oxydatifs et non oxydatifs.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Incompatible with acid chlorides, acid anhydrides and oxidizing agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-25-3
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00002271
Clé InChI ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
CID PubChem 11843
Nom IUPAC 2-méthylbenzène-1,3-diol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylresorcinol
Point de fusion 118°C to 122°C
Point d’ébullition 264°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2042177
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%