Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, + de 99 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3598172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
Code produit. 10104243
Marque: Thermo Scientific Acros 396631000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00005367
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-méthyltétrahydrofurane, méthyltétrahydrofurane, tétrahydrosylvane, tétrahydro-2-méthylfurane, furane, tétrahydro-2-méthyle, furane, 2-méthyl-tétrahydro, 2-méthyl-tétrahydrofurane, 2-méthyl-tétrahydro-furane, méthyl tétrahydrofurane, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-méthyltétrahydrofurane
Point de fusion -136,0°C
Note relative au nom Sur tamis moléculaires, stabilisés
% min. CAS 99.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.8600 g/ml
Point d’ébullition 78.0°C à 80.0°C
Quantité 100 ml
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4046 à 1.4066
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Gravité spécifique 0.86
Viscosité 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15, 6198
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/l (25°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.