Learn More
2-Morpholinoaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10049171
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10049171
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB02219EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 5585-33-1
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD00047408
Clé InChI QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
CID PubChem 735756
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Morpholinoaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%