Learn More
2-N-butoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419116
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419116 10,000 mL 10000mL
11499106 500 mL 500mL
11409116 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17976.0D
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Utilisé dans l’industrie pour les applications de dégraissage et de détergent Le .2-n-butoxyéthanol est utilisé dans l’industrie pour les applications de dégraissage et de détergent. Il sert de surfactant dans les produits domestiques et industriels. C’est un composant actif des fluides de fracturation, des stabilisateurs de forage et des dispersants pour nappes de fioul. Il est également utilisé comme solvant pour les peintures, les revêtements de surface, les produits de nettoyage et les encres. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire, agent antimicrobien, démoussant, stabilisateur et adhésif. Il est en outre utilisé comme nettoyant pour tableau blanc, savon liquide, produit cosmétique, solution de nettoyage à sec, laque, vernis et peinture au latex.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool éthylique, l’éther éthylique, l’acétone, au n-heptane benzène, à l’huile minérale, la paraffine aromatique et aux hydrocarbures halogénés. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Excellent équilibre hydrophile-lipophile (HLB). Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, l’aluminium et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00002884
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CID PubChem 8133
ChEBI CHEBI:63921
Nom IUPAC 2-butoxyéthanol
SMILES CCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Butoxyethanol
Point de fusion -79°C
Densité 0.902
Point d’ébullition 171°C to 173°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Odeur Mild
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.419
Quantité 10,000 mL
Numéro UN UN2810
Beilstein 1732511
Merck Index 14,1559
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,n-heptane benzene,mineral oil,aromatic paraffin and halogenated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.