Learn More
2-N-butoxyéthanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10203760 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10203760 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10385070 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10002783 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10203760 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4900/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
2-N-butoxyéthanol, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Numéro MDL 2884
Spécification
Point de fusion -70°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 171°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Poids de la formule 118.18g/mol
Tension de vapeur 0.8 hPa at 20°C
Forme physique Liquide