Learn More
2-N-butoxyéthanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10385070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10385070 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10203760 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10002783 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10385070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4900/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
2-N-butoxyéthanol, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Numéro MDL 2884
Spécification
Point de fusion -70°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 171°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 118.18g/mol
Tension de vapeur 0.8 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.