Learn More
Acide 2-n-hexyldécanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308695 25 g 25g
11318695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12238.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25354-97-6 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25354-97-6
Formule moléculaire C16H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Numéro MDL MFCD00059651
Clé InChI JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decanoic acid, 2-hexyl, hexyldecanoic acid, c16 guerbet fatty acid, 2-hexyldecansaeure, 7-pentadecanecarboxylic acid, 2-hexyldecansaeure german, 2-hexyl-decanoic acid, 2-n-hexyldecanoic acid, 2-hexyldecanoicacid, isocarb 16
CID PubChem 32912
Nom IUPAC 2-acide hexyldécanoïque
SMILES CCCCCCCCC(CCCCCC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Hexyldecanoic acid
Point de fusion 10°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 165°C to 168°C (2 mmHg)
Point d’éclair 174°C (345°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 25 g
Beilstein 1777217
Merck Index 14,4709
Poids de la formule 256.43
Pourcentage de pureté 97%