Learn More
2-[N-méthyl-N-(pyridin-2-yl)amino]éthanol, Mikromol™
Description
2-[N-méthyl-N-(pyridin-2-yl)amino]éthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| CAS | 122321-04-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H12 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Ethanol, 2-(methyl-2-pyridinylamino)-, 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol, 2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethanol, 2-[N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino]ethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12N2O/c1-10(6-7-11)8-4-2-3-5-9-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCO)c1ccccn1 |
| Nom IUPAC | 2-[méthyl(pyridine-2-yl)amino]éthanol |
| Afficher plus |