Learn More
2-n-propyl-1-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439520
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11439520
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H50340.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10042-59-8 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le2-n-propyl-1-heptanol est utilisé comme élément de départ pour la production de plastifiants pour PVC, par exemple le Palatinol™ 10-P.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Miscible avec la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10042-59-8
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.285
Numéro MDL MFCD00046768
Clé InChI YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
CID PubChem 24847
Nom IUPAC 2-propylheptane-1-ol
SMILES CCCCCC(CCC)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-n-Propyl-1-heptanol
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-n-Propyl-1-heptanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-n-Propyl-1-heptanol