Learn More
Acide 2-n-propylheptanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453888
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453888 250 mg 250mg
15443888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57414.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31080-39-4 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31080-39-4
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD01723758
Clé InChI RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
CID PubChem 35728
Nom IUPAC Acide2-propylheptanoïque
SMILES CCCCCC(CCC)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Propylheptanoic acid
Couleur Incolore à jaune
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide