Learn More
2-naphtalénéthiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10643762 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10643762
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 334520250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-60-1
Formule moléculaire C10H8S
Poids moléculaire (g/mol) 160.2
Numéro MDL MFCD00004086
Clé InChI RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
CID PubChem 7058
Nom IUPAC naphtalène-2-thiol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Naphthalenethiol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C to 83°C
Couleur Crème à blanc
Point d’ébullition 286°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 6464
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 160.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Naphthalenethiol
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Faroangivelser
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.