Learn More
2-Naphthol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401958
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11401958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14564.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.173 g/mol
2-Naphthol can be used as a fluorescent indicator. It can be also used in the production of dyes and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-naphtol peut être utilisé comme indicateur fluorescent. Il peut également être utilisé dans la production de colorants et dans la synthèse organique.
Solubilité
Partiellement miscible dans l’eau (0,76 g/L).
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-19-3
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.173
Numéro MDL MFCD00004067
Clé InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
CID PubChem 8663
ChEBI CHEBI:10432
Nom IUPAC Naphtalène-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthol
Point de fusion 120°C to 124°C
Densité 1.28
pH 5.77
Point d’ébullition 285°C to 286°C
Point d’éclair 153°C (307°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 742134
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,6384
Informations sur la solubilité Partly miscible in water (0.76g/L).
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté ≥98%