Learn More
Chlorure de 2-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Point d’ébullition | 156.0°C to 158.0°C (7.0mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 2-Naphthoyl chloride |
Point de fusion | 49.0°C to 54.0°C |
Couleur | Marron à gris |
Forme physique | Morceaux cristallins |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Formule linéaire | C10H7COCl |
Point d’éclair | >110°C |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in aceton |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Naphthoyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.