Learn More
2-isocyanate de naphtyle, 97 %
Code produit. 15467957
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15467957
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51076.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’isocyanate de 2-naphtyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthyl isocyanate
CAS 2243-54-1
Point de fusion 53°C to 56°C
Point d’ébullition 83°C (0.2 mmHg)
Odeur Pungent
Formule moléculaire C11H7NO
Numéro MDL MFCD00014319
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2-naphthyl isocyanate, 2-naphthylisocyanate, naphthalene, 2-isocyanato, beta-naphthylisocyanate, unii-9ze6124voi, naphthalene,2-isocyanato, naphthalen-2-isocyanate, 2-naphthalenyl isocyanate, 2-isocyanato-naphthalene, acmc-1cr5l
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Clé InChI XIXJQNFTNSQTBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)N=C=O
Nom IUPAC 2-Isocyanatonaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 169.183
CID PubChem 16718
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 97%