Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 2-naphtyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7052704
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15451648 250 mg 250mg
15431648 1 g 1g
15441648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15451648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55417.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3857-83-8
Formule moléculaire C11H7F3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 276.229
Numéro MDL MFCD00192341
Clé InChI MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
CID PubChem 4546341
Nom IUPAC Naphtalène-2-yl trifluorométhanesulfonate
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 30°C to 32°C
Couleur Orange à blanc
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 276.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide