Learn More
2-nitro-N-(2-nitrophényl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15455546
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15455546 250 mg 250mg
15466668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15455546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60193.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331256-09-8
Formule moléculaire C12H9N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 323.279
Numéro MDL MFCD00406329
Clé InChI NGHQCODQNBAKLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-n-2-nitrophenyl benzenesulfonamide, n-2-nitrophenylsulfonyl-2-nitroaniline, 2-nitrophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, 2-nitro-n-2-nitro-phenyl-benzenesulfonamide
CID PubChem 2827773
Nom IUPAC 2-nitro-N-(2-nitrophényl)benzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 323.28
Pourcentage de pureté 97%