Learn More
2-(Nitroamino)éthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Nitroamino)ethanol |
| CAS | 74386-82-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(Nitroamino)ethanol |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C2 H6 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6N2O3/c5-2-1-3-4(6)7/h3,5H,1-2H2 |
| SMILES | OCCN[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-(2-hydroxyéthyl)nitramide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.081 |
| Afficher plus |