Learn More
2-Nitrobenzaldéhyde, Mikromol™
Code produit 30458006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458006 4 x 25 mg 100mg
30050591 25 mg 25mg
17992186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458006 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0003.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Nitrobenzaldéhyde, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Nitrobenzaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Nitrobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
Nom IUPAC 2-nitrobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 151,0269 g/mol