Learn More
2-Nitrotrifluorométhylbenzène, Mikromol™
Description
2-Nitrotrifluorométhylbenzène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 384-22-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Nitrobenzotrifluoride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 F3 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-nitrotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène |
| Afficher plus |