Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-NP-AOZ-d4 |
| CAS | 1007478-57-0 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 186°C to 188°C |
| Synonyme | 3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.22 g/mol |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Métabolites de la nitrofurane |