Learn More
2-octen-4-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405906
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11405906
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22250.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4643-27-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
Reactant in the rhodium-catalyzed asymmetric ring opening of oxabicyclic alkenes with organoboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé dans l’ouverture de cycle asymétrique catalysée par rhodium des alcènes oxabicycliques avec des acides organoboroniques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4643-27-0
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00061023
Clé InChI FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Synonyme 2-octen-4-one, propenyl butyl ketone, butyl propenyl ketone, unii-c9nb51lmxt, 2-octen-4-one natural, fema no. 3603, c9nb51lmxt, e-oct-2-en-4-one, 2e-oct-2-en-4-one, 2e-2-octen-4-one
CID PubChem 5365891
Nom IUPAC (E)-oct-2-en-4-un
SMILES CCCCC(=O)C=CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octen-4-one
Densité 0.85
Point d’ébullition 65°C (15 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 1 g
Numéro UN UN1224
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 97%