Learn More
2-octène, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316686
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11316686
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03862.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-67-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-67-1
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.216
Numéro MDL MFCD00009532
Clé InChI ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonyme trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
CID PubChem 5364448
Nom IUPAC (E)-oct-2-ène
SMILES CCCCCC=CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octene
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 0.715
Point d’ébullition 123°C to 125°C
Point d’éclair 14°C (57°F)
Indice de réfraction 1.415
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1719495
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté 98%