Learn More
2-Acide octynoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435067 100 g 100g
11415067 5 g 5g
11425067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21957.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5663-96-7 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5663-96-7
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.182
Numéro MDL MFCD00004364
Clé InChI BQDKCWCMDBMLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octynoic acid, 2-octyn-1-oic acid, m-pentyl propiolate, propiolic acid, pentyl, propiolic acid, pentyl ester, pentylpropiolic acid, 2-oa, 2-octynoicacid, acmc-1apg2, epitope id:137475
CID PubChem 21872
ChEBI CHEBI:60295
Nom IUPAC Acide oct-2-ynoïque
SMILES CCCCCC#CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octynoic acid
Densité 0.961
Point d’ébullition 148°C to 149°C (19 mmHg)
Point d’éclair 101°C (214°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 98%