Learn More
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle
Code produit. 17984162 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 17984162
Marque: Thermo Scientific™ 27184210
2'-OMe-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis.
2'-OMe-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methyl (OMe) oligo modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The 'standard grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
Features:
• HPLC purity—≥98.0%; Sum of non-primary peaks 140-152ppm: ≤0.5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté RMN du 31P ≥98.0%
Format Amber bottle (20-400 finish neck style)
À utiliser avec (équipement) Synthétiseurs Expedite
Description Base: A
Base Protection: Bz
Poids moléculaire 887.97 g/mol
Type de produit CEP 2in-OMe-Bz-A
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Adénosine (A)
Caractéristiques des réactifs 2in-OMe modifié
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 98%
Quantité 1 g
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité Étalon
Type d’acide nucléique ARN
À utiliser avec (application) Oligonucleotide synthesis
Forme Poudre
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-methyl-adenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Formule moléculaire C48H54N7O8P
CAS 110782-31-5