Learn More
2-oxo-3-hydroxy-LSD, 1 mg/ml dans l'acétonitrile, Lipomed
Code produit 30460486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460486 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460486 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMLSD19461LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
2-oxo-3-hydroxy-LSD, 1 mg/ml dans l'acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Conditions d’expédition Glace (-20 °C)
Formule moléculaire C20 H25 N3 O3
Concentration 1 mg/mL
Synonyme 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Nom IUPAC (6aR,9R)-N,N-diéthyl-5A-hydroxy-7-méthyl-5-oxo-6,6A,8,9-tétrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoléine-9-carboxamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 355.43
Quantité 1 mL
Poids de la formule 355,1896 g/mol