Learn More
2-oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Code produit 30458897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458897 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458897 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMLSD194650
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
2-oxo-3-hydroxy-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H25 N3 O3
Synonyme 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Nom IUPAC (6aR,9R)-N,N-diéthyl-5A-hydroxy-7-méthyl-5-oxo-6,6A,8,9-tétrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoléine-9-carboxamide
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 355.43
Quantité 50 mg
Poids de la formule 355,1896 g/mol