Learn More
Acide 2-oxo-4-phénylbutanoïque, Mikromol™
Code produit 30051546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0598.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-oxo-4-phénylbutanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
CAS 710-11-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Oxo-4-phenylbutanoic Acid
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C10 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenebutanoic acid, α-oxo-, Butyric acid, 2-oxo-4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Oxobenzenebutanoic acid, 2-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-2-oxobutanoic acid, 4-Phenyl-2-oxobutyric acid, Benzylpyruvic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
Nom IUPAC Acide 2-oxo-4-phénylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 178.1846
Quantité 25 mg
Poids de la formule 178,063 g/mol