Learn More
2-pentanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046140
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11328006
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13262.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-pentanone est utilisée comme solvant pour les laques et les revêtements de surface. Elle agit en tant qu’agent aromatisant. Elle est également utilisée comme solvant pour le nettoyage et le dégraissage. De plus, elle sert d’additif intermédiaire, de peinture et de revêtement.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-87-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00009400
Clé InChI XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
CID PubChem 7895
ChEBI CHEBI:16472
Nom IUPAC pentan-2-one
SMILES CCCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pentanone
Point de fusion -78°C
Densité 0.813
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Indice de réfraction 1.3905
Quantité 25 g
Numéro UN UN1249
Beilstein 506058
Merck Index 14,6114
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl propyl ketone