Learn More
2-pentyne, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317915
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11317915
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02973.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-21-4 | C5H8 | 68.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-21-4
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.12
Numéro MDL MFCD00009380
Clé InChI NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
CID PubChem 12310
Nom IUPAC pent-2-yne
SMILES CCC#CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pentyne
Point de fusion -109°C
Point d’ébullition 55°C to 56°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1696938
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté ≥98%