Learn More
Acide 2-pentynoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490188 1 g 1g
15400198 5 g 5g
15410198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53411.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5963-77-9 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
2-Pentynoic acid is used in the stereoselective synthesis of vinylstannanes. It is also used in the synthesis of spiroindolines derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-pentynoïque est utilisé dans la synthèse stéréosélective des vinylstannanes. Il est également utilisé dans la synthèse des dérivés des spiroindolines.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5963-77-9
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.101
Numéro MDL MFCD00014370
Clé InChI MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentynoic acid, pentynoic acid, 2-pentynoicacid, 2-pentyneoic acid, acmc-1ay8s
CID PubChem 324379
Nom IUPAC Acide pent-2-ynoïque
SMILES CCC#CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pentynoic acid
Point de fusion 47°C to 53°C
Point d’éclair 96°C (205°F)
Formule linéaire CH3CH2CH≡CCO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 97%