Learn More
2-Phénoxyaniline, Mikromol™
Code produit 17990516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990516 25 mg 25mg
17902206 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17990516 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0378.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Phénoxyaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyaniline
CAS 2688-84-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Phenoxyaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H11 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Nimesulide Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Nom IUPAC 2-phénoxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 185,0841 g/mol