Learn More
2-phénoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10176223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25L
5L
Code produit. 10176223
Marque: Thermo Scientific Acros 130240051
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-phénoxyéthanol, 99 %, C8H10O2, numéro CAS-122-99-6, éther monophénylique d’éthylène glycol, éthanol, 2-phénoxy, 1-hydroxy-2-phénoxyéthane, phénoxyéthanol, alcool phénoxyéthyle, phénoxéthol, phénoxytol, phénoxétol, phényl cellosolve, éther phénylique d’éthylène glycol, 25 L, 98,5 % min. (GC), 06,146, 237,0°C.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-99-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00002857
Clé InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
CID PubChem 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 237.0°C
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H5OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5360 to 1.5400
Quantité 5 L
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viscosité 29 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenoxyethanol