Learn More
Acide 2-phénylbenzimidazole-5-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3779407 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10611833
Marque: Thermo Scientific Acros 259700050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27503-81-7
Formule moléculaire C13H10N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 274.29
Numéro MDL MFCD00053007
Clé InChI UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
CID PubChem 33919
Nom IUPAC Acide 2-phényl-3H-benzimidazole-5-sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 3647
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 274.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine