Learn More
Chlorhydrate de 2-phényléthylamine (chlorhydrate de phénéthylamine ; PEA HCl) 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Product Code. 30463946
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30463946 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463946 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP1275.4701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Phenethylamine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
Formule InChI InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Type de solution Solution unique
SMILES Cl.NCCc1ccccc1
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-phényléthanamine
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 157.64
Quantité 1 mL
Poids de la formule 157,0658 g/mol