Learn More
Acide 2-phénylboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15469247
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15469247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52502.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 2-phényléthylboronique est utilisé comme réactif dans les réactions de couplage croisé de Susuki-Miyaura, les réactions avec les composés de α-diazocarbonyl, la fonctionnalisation C-H des quinones, le couplage croisé avec les amines aromatiques et l’alkylation de la diphénylisoxazole. Il a également été utilisé comme réactif dans les études sur la stabilité des esters boroniques à l’hydrolyse.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34420-17-2
Formule moléculaire C8H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.98
Numéro MDL MFCD01631226
Clé InChI VPRUMANMDWQMNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethylboronic acid, phenylethane boronic acid, peba, phenylethaneboronic acid, 2-phenyl-1-ethylboronic acid, 2-phenylethyl-1-boronic acid, boronic acid, 2-phenylethyl, 2-phenylethyl boronic acid, phenylethylboronic acid
CID PubChem 65389
SMILES OB(O)CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethylboronic acid
Point de fusion 82°C to 84°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide 2-phényléthylboronique
Poids de la formule 149.98
Pourcentage de pureté 98%