Learn More
2-Phénylphénol 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Phenylphenol |
| CAS | 90-43-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Phenylphenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H10 O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Type de solution | Solution unique |
| Afficher plus |