Learn More
2-Phénylphénol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311742 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311742 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16070000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylphenol
CAS 90-43-7
Noms d’analytes ou de composants 2-Phenylphenol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H10 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol
Formule InChI InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
SMILES Oc1ccccc1c2ccccc2
Nom IUPAC 2-phénylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 170,0732 g/mol