Learn More
2-Phénylphénol, SPEX CertiPrep™
Code produit 12979334 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12979334 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12979334 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S3075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2-Phénylphénol90-43-71000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Phenylphenol
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 90-43-7, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C12H10O
Numéro MDL MFCD00002208
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC [1,1’-biphényle]-2-ol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
CID PubChem 7017
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:17043
Show More Show Less
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire