Learn More
Chlorhydrate de 2-phénylpropylamine, ≥ 98 %
Code produit. p-7052547
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15477647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H36338.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20388-87-8
Formule moléculaire C9H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 171.668
Numéro MDL MFCD01708026
Clé InChI HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1
CID PubChem 89332
Nom IUPAC 2-phénylpropan-1-amine ; chlorhydrate
SMILES CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylpropylamine hydrochloride
Point de fusion 143°C to 145°C
Couleur Crème à jaune
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 171.67
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre