Learn More
2-pipéridino-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3586682
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10565934
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC64104CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 129865-52-7
Formule moléculaire C9H12N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 196.27
Numéro MDL MFCD01568826
Clé InChI NWOAHSDBLWFXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-1cuk2, piperidinothiazolecarbaldehyde, 2-piperidinothiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-ylthiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-thiazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 1479774
Nom IUPAC 2-(piperidin-1-yl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.27
Pourcentage de pureté 97%