Learn More
2-pipéridinobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Piperidinobenzamide |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | 2-pipéridine-1-ylbenzamide |
| Poids de la formule | 204.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |