Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour autoclave en BHD à 2 plis avec fermeture à cordon en Tyvek™
GREENER_CHOICE
Code produit. 17795269 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
6 x 6 in
12 x 9,5 in
24 x 6 in
12 x 12 in
18 x 12 in
18 x 18 in
24 x 20 in
24 x 24 in
30 x 18 in
32 x 20 in
35 x 24 in
36 x 24 in
40 x 40 in
44 x 16 in
48 x 36 in
54 x 18 in
54 x 36 in
Capacité (métrique):
887 mL
3 L
3,9 L
5,86 L
6 L
9,8 L
13,5 L
15 L
16,3 L
18 L
19,5 L
24,5 L
24,8 L
27,1 L
46,1 L
49,7 L
57,7 L
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 17795269
Marque: Keystone Cleanroom Products BNWBG24364D1P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture à cordon en Tyvek™ réglable. Les sachets peuvent être ouverts aseptiquement sans avoir à couper ou à enlever l’adhésif pour autoclave produisant des particules.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne à 2 plis efficace
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu’à 135°C
  • Amélioration significative des procédés par rapport à l’emballage avec du papier Bio-Shield
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 828 oz.
Capacité (métrique) 24,5 L
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Cordon
Couleur Bleu
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau Cellulose
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (métrique) 135°C
Dimensions (L x l) 36 x 24 in
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91,4 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Type de produit Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt