Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pince pour bain-marie à 2 broches
Code produit. 11725469 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 4,57 à 9,525 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (métrique) de la poignée unitSize
11725469 de 4,57 à 9,525 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11725469 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0804312
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Provide support for your specific laboratory equipment Small, Two-Prong, Water Bath Clamp.
  • Pince bord de cuve
  • Noix bord de cuve jusqu'à 10mm
  • Zinc nickelé mors gainé vinyl (PVC)
  • Pince 2 doigts
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince pour bain-marie
Matériau Zinc nickelé
À utiliser avec (équipement) Bain-marie
Diamètre (impériale) 0.2 in. to 0.4 in.
Diamètre (métrique) 5 à 10 mm
Longueur (impériale) 3.5 in.
Longueur (métrique) 88,9 mm
Dimensions Small
Dimensions (métrique) de la poignée de 4,57 à 9,525 mm
Dimensions (impériale) de la poignée 0.18 to 0.39 in.
Forme C-shaped
Jaw Type 2 broches