Learn More
2-propanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305717
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 11305717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043422.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.157 g/mol
2-Propanethiol Reacts with 3-chloro-propene to get 3-isopropylsulfanyl-propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-33-2
Formule moléculaire C3H8S
Poids moléculaire (g/mol) 76.157
Numéro MDL MFCD00004863
Clé InChI KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
CID PubChem 6364
ChEBI CHEBI:8474
Nom IUPAC Propane2-thiol
SMILES CC(C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanethiol
Point de fusion -131°C
Couleur Incolore
Densité 0.82 g/mL
Point d’ébullition 57°C to 60°C
Point d’éclair -34° (-29°F)
Odeur Stench
Formule linéaire (CH3)2CHSH
Indice de réfraction 1.4255
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2402
Beilstein 605260
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 76.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide