Learn More
2-propanol, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338285
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 ml
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 11338285
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10181.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-propanol est utilisé comme solvant pour les gommes, les résines, les alcaloïdes et les huiles essentielles et comme agent dénaturant pour l’alcool éthylique ; il est également utilisé dans les lotions et les cosmétiques. Il est utilisé pour nettoyer les claviers, les écrans LCD et les ordinateurs portables, comme agent mouillant dans la solution de mouillage utilisée dans l’impression lithographique, et souvent comme solvant pour la gomme-laque pour polissage lors de la fabrication de meubles. Il agit comme source d’hydrure dans la réduction Meerwein-Ponndorf-Verley. Il joue un rôle important dans l’extraction de l’ADN.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, à l’acétone, au chloroforme, au méthanol, à l’éther diéthylique, au n-octanol et au benzène.
Remarques
Il s’agit d’un composé chimique inflammable et de nature hygroscopique. La chaleur et la lumière du soleil peuvent contribuer à son instabilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Densité 0.785
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Quantité 1000 mL
Point d’éclair 12°C (53°F)
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.377
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Merck Index 14,5208
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..