Learn More
2-Propanol, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 15564055 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50L
Code produit. 15564055
Marque: JT Baker 9095.2500
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
Un ensemble de solvants haute pureté, de sels de tampons et de modificateurs de phase mobile pour les séparations analytiques et préparatives.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
pH Neutral
Point de fusion -89.5°C
Note relative au nom HPLC
Absorbance At 254 nm, max. 0.02
CAS 67-63-0
Point d’ébullition 82°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 2 to 12 vol%
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 425°C
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation max. 2ppm
Formule moléculaire C3H8O
Numéro UN 1219
Viscosité 2.43mP
Eau max. 0.03 %
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Informations sur la solubilité Solubility in water at 20°C is 1g/l
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nom IUPAC propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol