Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, réactifACS, Reag.ISO, Reag.Ph.eur., réactifUSP, Honeywell Riedel-de Haen™
Code produit. 16615923
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
2.50L
6 pièces
Code produit. 16615923
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 722994X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-Propyl Alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl Alcohol
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 77°C to 83°C (1013 hPa)
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Beilstein 635639
Qualité ACS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol