Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8% (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
| pH | Neutral |
| Point de fusion | -89.5°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.785g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 77°C |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Limite d’explosion | 0.02 |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Température d’allumage | 750°F |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.