Learn More
2-Propoxyéthanol, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Propoxyethanol |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -70.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.9100g/mL |
| Point d’ébullition | 149.0°C |
| Point d’éclair | 57°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Propoxyethanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.