Learn More
2-Propylpentanamide, Mikromol™
Code produit 17932876
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17932876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932876 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0751.06
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-propylpentanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Propylpentanamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H17 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
SMILES CCCC(CCC)C(=O)N
Nom IUPAC 2-propylpentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 143.131 g/mol